Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S,R)-Noscapine |
| Smeltepunkt | 174,0 °C til 177,0 °C |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vandig opløsning: praktisk talt uopløselig. Andre opløseligheder: opløselig i ethanol, chloroform, acetone og iseddike |
| Formel vægt | 413.42 |