Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals (S,R)-Noscapin
Artikelnummer. 16514224 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16514224 5 g
16524224 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16514224 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 462710050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 128-62-1 | C22H23NO7 | 413,43 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 128-62-1
Molekylær formel C22H23NO7
Molekylvægt (g/mol) 413.43
InChI nøgle AKNNEGZIBPJZJG-MSOLQXFVSA-N
IUPAC navn (3S)-6,7-dimethoxy-3-[(5R)-4-methoxy-6-methyl-2H,5H,6H,7H,8H-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl]-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-on
SMIL COC1=CC=C2[C@H](OC(=O)C2=C1OC)[C@@H]1N(C)CCC2=CC3=C(OCO3)C(OC)=C12
Specifications
Kemisk navn eller materiale (S,R)-Noscapine
Smeltepunkt 174,0 °C til 177,0 °C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: praktisk talt uopløselig. Andre opløseligheder: opløselig i ethanol, chloroform, acetone og iseddike
Formel vægt 413.42
compliance-icons
Product Identifier
  • (S,R)-Noscapine
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Noscapine