Få mere at vide
(S,R)-N-(1-Phenylethyl) Ibuprofen Amide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S,R)-N-(1-Phenylethyl) Ibuprofen Amide |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H27NO/c1-15(2)14-18-10-12-19(13-11-18)16(3)21(23)22-17(4)20-8-6-5-7-9-20/h5-13,15-17H,14H2,1-4H3,(H,22,23)/t16-,17+/m1/s1 |
| Formel vægt | 309.2093 |