Få mere at vide
(S,R)-cis-Clopidogrel-MP Derivative, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S,R)-cis-Clopidogrel-MP Derivative |
| Mængde | 0.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H26ClNO6S/c1-32-18-7-5-6-16(12-18)21(28)15-34-22-10-11-27(14-17(22)13-23(29)30)24(25(31)33-2)19-8-3-4-9-20(19)26/h3-9,12-13,22,24H,10-11,14-15H2,1-2H3,(H,29,30)/b17-13-/t22-,24+/m1/s1 |
| Formel vægt | 503.1169 |