Få mere at vide
(S)-Quizalofop Ethyl, TRC
Artikelnummer. 30415710
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30415710 250 mg
30423351 500 mg
30408986 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30415710 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCQ164650250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100646-52-4
Molekylær formel C19H17ClN2O4
Molekylvægt (g/mol) 372.8
Synonym 2-[4-[(6-Chloro-2-quinoxalinyl)oxy]phenoxy]-Ethyl Ester-(S)-Propanoic Acid, (-)-Quizalofop Ethyl
IUPAC navn ethyl (2S)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yl)oxyphenoxy]propanoat
SMIL CCOC(=O)[C@H](C)Oc1ccc(Oc2cnc3cc(Cl)ccc3n2)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-Quizalofop Ethyl
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C19H17ClN2O4/c1-3-24-19(23)12(2)25-14-5-7-15(8-6-14)26-18-11-21-17-10-13(20)4-9-16(17)22-18/h4-12H,3H2,1-2H3/t12-/m0/s1
Formel vægt 372.0877