Få mere at vide
(S)-Pyroglutaminol, TRC
Artikelnummer. 30427278
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30427278 5 g
1 options
Artikelnummer. 30427278 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP9975255G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-Pyroglutaminol
CAS 17342-08-4
Molekylær formel C5H9NO2
Mængde 5 g
Synonym (S)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidone, (S)-2-(Hydroxymethyl)pyrrolidin-5-one, (+)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone
InChI formel InChI=1S/C5H9NO2/c7-3-4-1-2-5(8)6-4/h4,7H,1-3H2,(H,6,8)/t4-/m0/s1
SMIL OC[C@@H]1CCC(=O)N1
IUPAC navn (5S)-5-(hydroxymethyl)pyrrolidin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 115.13
Formel vægt 115.0633