Få mere at vide
(S)-Prunasin, TRC
Artikelnummer. 30007971
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007971 1 mg
30003392 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30007971 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP8390051MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-19-4
Molekylær formel C14H17NO6
Molekylvægt (g/mol) 295.29
Synonym (αS)-α-(β-D-Glucopyranosyloxy)benzeneacetonitrile, L-Prunasin, Sambunigrin, (2S)-Sambunigrin;
IUPAC navn (2S)-2-phenyl-2-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyacetonitrile
SMIL C1=CC=C(C=C1)[C@@H](C#N)O[C@H]2[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O2)CO)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-Prunasin
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C14H17NO6/c15-6-9(8-4-2-1-3-5-8)20-14-13(19)12(18)11(17)10(7-16)21-14/h1-5,9-14,16-19H,7H2/t9-,10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
Formel vægt 295.1056