Få mere at vide
(S)-(-)-Propylenoxid, 99%
Artikelnummer. 11436056
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11436056 25 g 25g
11426056 5 g 5g
11446056 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11436056 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22341.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 16088-62-3 | C3H6O | 58,08 g/mol
(S)-(-)-Propylenoxid anvendes i vid udstrækning til fremstilling af polyetherpolyoler og propylenglycol, som anvendes til fremstilling af polyurethanplast. Det finder en anvendelse som desinfektionsmiddel til sterilisering af emballerede fødevarer og medicinske plastinstrumenter. Kombiner med ethanol, det bruges til at lave biologiske prøver til elektronmikroskopi. Det bruges også i modelfly og overfladekøretøjer som glødebrændstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(S)-(-)-Propylenoxid anvendes i vid udstrækning til fremstilling af polyetherpolyoler og propylenglycol, som anvendes til fremstilling af polyurethanplast. Det finder en anvendelse som desinfektionsmiddel til sterilisering af emballerede fødevarer og medicinske plastinstrumenter. Kombiner med ethanol, det bruges til at lave biologiske prøver til elektronmikroskopi. Det bruges også i modelfly og overfladekøretøjer som glødebrændstof.
Opløselighed Blandbar med vand
og mange organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Meget brandfarlig. Holdes væk fra antændelseskilder. Stoffet kan polymerisere under påvirkning af baser, syrer og metalchlorider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16088-62-3
Molekylær formel C3H6O
Molekylvægt (g/mol) 58.08
MDL nummer MFCD00064312
InChI nøgle GOOHAUXETOMSMM-VKHMYHEASA-N
Synonym s---propylene oxide, s-propylene oxide, 2s-2-methyloxirane, s-1,2-epoxypropane, --propylene oxide, s-2-methyloxirane, --methyloxirane, s-methyloxirane, s---1,2-epoxypropane
PubChem CID 146262
ChEBI CHEBI:28982
IUPAC navn (2S)-2-methyloxiran
SMIL C[C@H]1CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-Propylene oxide
Tæthed 0.829
Kogepunkt 34 °C til 35 °C
Flammepunkt −37 °C (−35 °F)
Lugt Ether-lignende
Brydningsindeks 1.367
Mængde 25 g
FN nummer UN1280
Beilstein 79765
Merck Index 14,7856
Opløselighedsinformation Blandet med vand og mange organiske opløsningsmidler.
Optisk rotation −14° (Pænt)
Formel vægt 58.08
Procent renhed 99%