Få mere at vide
(S)-(-)-Propylenoxid, 99%
Artikelnummer. 11426056
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11426056 5 g 5g
11436056 25 g 25g
11446056 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11426056 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22341.06
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 16088-62-3 | C3H6O | 58,08 g/mol
(S)-(-)-Propylenoxid anvendes i vid udstrækning til fremstilling af polyetherpolyoler og propylenglycol, som anvendes til fremstilling af polyurethanplast. Det finder en anvendelse som desinfektionsmiddel til sterilisering af emballerede fødevarer og medicinske plastinstrumenter. Kombiner med ethanol, det bruges til at lave biologiske prøver til elektronmikroskopi. Det bruges også i modelfly og overfladekøretøjer som glødebrændstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(S)-(-)-Propylenoxid anvendes i vid udstrækning til fremstilling af polyetherpolyoler og propylenglycol, som anvendes til fremstilling af polyurethanplast. Det finder en anvendelse som desinfektionsmiddel til sterilisering af emballerede fødevarer og medicinske plastinstrumenter. Kombiner med ethanol, det bruges til at lave biologiske prøver til elektronmikroskopi. Det bruges også i modelfly og overfladekøretøjer som glødebrændstof.
Opløselighed Blandbar med vand
og mange organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Meget brandfarlig. Holdes væk fra antændelseskilder. Stoffet kan polymerisere under påvirkning af baser, syrer og metalchlorider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16088-62-3
Molekylær formel C3H6O
Molekylvægt (g/mol) 58.08
MDL nummer MFCD00064312
InChI nøgle GOOHAUXETOMSMM-VKHMYHEASA-N
Synonym s---propylene oxide, s-propylene oxide, 2s-2-methyloxirane, s-1,2-epoxypropane, --propylene oxide, s-2-methyloxirane, --methyloxirane, s-methyloxirane, s---1,2-epoxypropane
PubChem CID 146262
ChEBI CHEBI:28982
IUPAC navn (2S)-2-methyloxiran
SMIL C[C@H]1CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-Propylene oxide
Tæthed 0.829
Kogepunkt 34 °C til 35 °C
Flammepunkt −37 °C (−35 °F)
Lugt Ether-lignende
Brydningsindeks 1.367
Mængde 5 g
FN nummer UN1280
Beilstein 79765
Merck Index 14,7856
Opløselighedsinformation Blandet med vand og mange organiske opløsningsmidler.
Optisk rotation −14° (Pænt)
Formel vægt 58.08
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(-)-Propylene oxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: (S)-1,2-Epoxypropane