Få mere at vide
(S)-Propyl Pramipexole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-Propyl Pramipexole |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H23N3S/c1-3-7-16(8-4-2)10-5-6-11-12(9-10)17-13(14)15-11/h10H,3-9H2,1-2H3,(H2,14,15)/t10-/m0/s1 |
| Formel vægt | 253.1613 |