missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(S)-Propyl Pramipexole, TRC

Artikelnummer. 30137466
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137466 50 mg
30138323 100 mg
30004480 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137466 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT29369050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1147937-31-2
Molekylær formel C13 H23 N3 S
Molekylvægt (g/mol) 253.41
Synonym (S)-N6,N6-Dipropyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[d]thiazole-2,6-diamine, (6S)-4,5,6,7-Tetrahydro-N6,N6-dipropyl-2,6-benzothiazolediamine
IUPAC navn (6S)-N6,N6-dipropyl-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine
SMIL CCCN(CCC)[C@H]1CCc2nc(N)sc2C1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (S)-Propyl Pramipexole
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C13H23N3S/c1-3-7-16(8-4-2)10-5-6-11-12(9-10)17-13(14)15-11/h10H,3-9H2,1-2H3,(H2,14,15)/t10-/m0/s1
Formel vægt 253.1613
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.