Få mere at vide
Tocris Bioscience™ (S)-(-)-Propranolol hydrochloride
Beskrivelse
More active enantiomer of the β-adrenoceptor antagonist propranolol .
Racemate, R-enantiomer and Glycol Metabolite also available.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-(-)-Propranolol hydrochloride |
| CAS | 4221-03-8 |
| Mængde | 100 mg |
| Molekylær formel | C5H10O2 |
| Formel vægt | 295.81 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 102.13 |