Få mere at vide
(S)-(+)-Propane-1,2-diol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-(+)-Propane-1,2-diol |
| CAS | 4254-15-3 |
| Molekylær formel | C3H8O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (2S)-1,2-Propanediol, (+)-(S)-1,2-Propanediol, (+)-1,2-Propanediol, (2S)-Propane-1,2-diol, (S)-(+)-Propane-1,2-diol, (S)-(+)-Propylene Glycol, (S)-1,2-Propanediol, (S)-2-Hydroxy-1-propanol, (S)-2-Hydroxypropanol, (S)-Propane-1,2-diol, (S)-Propylene Glycol, 1,2(S)-Propanediol, 3-Deoxy-sn-glycerol, L-(+)-Propanediol, L-(+)-Propylene Glycol, L-1,2-Propanediol, d-Propylene Glycol |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3/t3-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H](O)CO |
| Molekylvægt (g/mol) | 76.09 |