Få mere at vide
(S)-Propafenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-Propafenone |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H27NO3/c1-2-14-22-15-18(23)16-25-21-11-7-6-10-19(21)20(24)13-12-17-8-4-3-5-9-17/h3-11,18,22-23H,2,12-16H2,1H3/t18-/m0/s1 |
| Formel vægt | 341.1991 |