Få mere at vide
(S)-(+)-Prolinol, 98% Artikelnummer.: 11322267
compliance-icons
(S)-(+)-Prolinol, 98%
Artikelnummer. p-7045199
1 g, 1g
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11322267
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L09779.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 23356-96-9 | C5H11NO | 101.149 g/mol
Det er et aktivt farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et aktivt farmaceutisk
mellemprodukt.
Opløselighed
Fuldt blandbar i vand. Opløseligt i chloroform.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23356-96-9
Molekylær formel C5H11NO
Molekylvægt (g/mol) 101.149
MDL nummer MFCD00005255
InChI nøgle HVVNJUAVDAZWCB-YFKPBYRVSA-N
Synonym l-prolinol, l-+-prolinol, s-pyrrolidin-2-ylmethanol, s-+-2-pyrrolidinemethanol, s-prolinol, 2s-pyrrolidin-2-ylmethanol, l +-prolinol, 2s-pyrrolidin-2-yl methanol, s-+-2-hydroxymethyl pyrrolidine, s-+-prolinol
PubChem CID 640091
IUPAC navn [(2S)-pyrrolidin-2-yl]methanol
SMIL C1CC(NC1)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-Prolinol
Brydningsindeks 1.4853
Tæthed 1.025
Kogepunkt 74°C to 76°C (2mmHg)
Smeltepunkt 42°C to 44°C
Mængde 1 g
Flammepunkt 86°C (186°F)
Optisk rotation +31° (c=1 in Toluene)
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Beilstein 79843
Opløselighedsinformation Fully miscible in water. Soluble in chloroform.
Formel vægt 101.15
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer10190874 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato30/08/2024 ArtikelnummerL09779.03,L09779.14,L09779.06
Partinummer10245210 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato05/01/2023 ArtikelnummerL09779.03,L09779.14,L09779.06
Partinummer10243073 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato25/08/2022 ArtikelnummerL09779.03,L09779.14,L09779.06
Partinummer5002V27U CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/12/2021 ArtikelnummerL09779.03,L09779.14,L09779.06
Partinummer5003A13V CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/12/2021 ArtikelnummerL09779.03,L09779.14,L09779.06
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(+)-Prolinol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: L-(Pyrrolidin-1-yl)methanol
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
(S)-(+)-Prolinol, 98% >