Få mere at vide
(S)-(-)-Proline, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15840221
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15840221 100 g
15830221 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15840221 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8160190100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 147-85-3
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 115.13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-Proline
Smeltepunkt 220°C to 222°C (Decomposition)
MDL nummer MFCD00064318
Synonym (S)-(-)-Proline, Pro, (S)-(-)-Proline
Tæthed 1.35 To 1.38 g/cm3 at 25°C
Mængde 100 g