missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(S)-Pregabalin Methyl Ester Hydrochloride Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pregabalin Methyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 714230-22-5 |
| Molekylær formel | C9 H19 N O2 . Cl H |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (S)-Pregabalin Methyl Ester Hydrochloride, Hexanoic acid','3-(aminomethyl)-5-methyl-','methyl ester','hydrochloride (1:1)','(3S)-, Hexanoic acid','3-(aminomethyl)-5-methyl-','methyl ester','hydrochloride','(3S)- (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C9H19NO2.ClH/c1-7(2)4-8(6-10)5-9(11)12-3;/h7-8H,4-6,10H2,1-3H3;1H/t8-;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.COC(=O)C[C@@H](CN)CC(C)C |
| IUPAC navn | methyl (3S)-3-(aminomethyl)-5-methylhexanoate;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 209.71 |
| Formel vægt | 209.1183 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?