Få mere at vide
(S)-Praziquantel, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-Praziquantel |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24N2O2/c22-18-13-20(19(23)15-7-2-1-3-8-15)12-17-16-9-5-4-6-14(16)10-11-21(17)18/h4-6,9,15,17H,1-3,7-8,10-13H2/t17-/m1/s1 |
| Formel vægt | 312.1838 |