Få mere at vide
(S)-Pramipexole-d5 Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-Pramipexole-(N-Propyl-2,2,3,3,3-d5) Dihydrochloride |
| CAS | 1217601-58-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C10H14D5Cl2N3S |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | (S)-4,5,6,7-Tetrahydro-N6-propyl-d5-2,6-benzothiazolediamine Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17N3S.2ClH/c1-2-5-12-7-3-4-8-9(6-7)14-10(11)13-8;;/h7,12H,2-6H2,1H3,(H2,11,13);2*1H/t7-;;/m0../s1/i1D3,2D2;; |
| SMIL | NC(S1)=NC2=C1C[C@@H](NCC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])CC2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 289.28 |
| Formel vægt | 288.0991 |
| Vis mere |