Få mere at vide
(S)-(-)-Piperazin-2-carboxylsyre dihydrochlorid, 98+%
Artikelnummer. 11442200
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11442200 1 g 1g
15477745 250 mg 250mg
11452200 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11442200 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H28972.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 158663-69-5 | C5H12Cl2N2O2 | 203,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 158663-69-5
Molekylær formel C5H12Cl2N2O2
Molekylvægt (g/mol) 203.06
MDL nummer MFCD01632104,MFCD03840829
InChI nøgle WNSDZBQLMGKPQS-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride, s-2-piperazinecarboxylic acid dihydrochloride, 2s-piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride, s-piperazine-2-carboxylic acid 2hcl, s---2-piperazinecarboxylic acid dihydrochloride, s---piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride, 2-piperazinecarboxylic acid, dihydrochloride, 2s, s---piperazine-2-carboxylic acid 2hcl, 2s---2-carboxypiperazine dihydrochloride
PubChem CID 2734260
IUPAC navn (2S)-piperazin-2-carboxylsyre;dihydrochlorid
SMIL Cl.Cl.OC(=O)C1CNCCN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride
Smeltepunkt ∽280 °C (dekomponering)
Mængde 1 g
Følsomhed Hygroskopisk
Optisk rotation −5° (c=1 i vand)
Formel vægt 203.07
Procent renhed ≥98%