Få mere at vide
(S)-(-)-Pindolol, TRC
Artikelnummer. 30135712
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135712 50 mg
30132542 100 mg
30007142 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30135712 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP46810350MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26328-11-0
Molekylær formel C14 H20 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 248.32
Synonym (2S)-1-(1H-Indol-4-yloxy)-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol, (-)-Pindolol, (S)-(-)-Pindolol, S-Pindolol, l-Pindolol, (S)-1-(1H-Indol-4-yloxy)-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol, (-)-1-(Indol-4-yloxy)-3-(isopropylamino)-2-propanol
IUPAC navn (2S)-1-(1H-indol-4-yloxy)-3-(isopropylamino)propan-2-ol
SMIL CC(C)NC[C@H](O)COc1cccc2[nH]ccc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-Pindolol
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C14H20N2O2/c1-10(2)16-8-11(17)9-18-14-5-3-4-13-12(14)6-7-15-13/h3-7,10-11,15-17H,8-9H2,1-2H3/t11-/m0/s1
Formel vægt 248.1525