Få mere at vide
S-Phos, TRC
Artikelnummer. 30418240
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30418240 1 g
1 options
Artikelnummer. 30418240 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6817201G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale S-Phos
CAS 657408-07-6
Molekylær formel C26H35O2P
Mængde 1 g
Synonym (2,6-Dimethoxy-1,1'-biphenyl-2-yl)dicyclohexylphosphine, 2-(Dicyclohexylphosphino)-2',6'-dimethoxy-1,1'-biphenyl, 2-Dicyclohexylphosphino-2',6'-dimethoxybiphenyl, Dicyclohexyl(2',6'-dimethoxy-1,1'-biphenyl-2-yl)phosphine, Dicyclohexyl(2',6'-dimethoxybiphenyl-2-yl)phosphine
InChI formel InChI=1S/C26H35O2P/c1-27-23-17-11-18-24(28-2)26(23)22-16-9-10-19-25(22)29(20-12-5-3-6-13-20)21-14-7-4-8-15-21/h9-11,16-21H,3-8,12-15H2,1-2H3
SMIL COc1cccc(OC)c1c2ccccc2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4
IUPAC navn dicyclohexyl-[2-(2,6-dimethoxyphenyl)phenyl]fosfan
Molekylvægt (g/mol) 410.53
Formel vægt 410.2375