Få mere at vide
Asecos™ S-PHOENIX-90 lysegrå sikkerhedsopbevaringsskabe med åbent dørsikringssystem
Artikelnummer. 15546855 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Farve:
Lysegrå
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve unitSize
15546855 Lysegrå Hver
1 options
Artikelnummer. 15546855 Leverandør Asecos™ Leverandørnr. 3011800133715
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Sikkerhedsskabe med foldedøre til ubegrænset opbevaring af brandfarlige farlige materialer i arbejdsområder i henhold til EN 14470-1 og TRGS 510.
  • Optimalt udviklet dørteknologi for nem betjening
  • Luftdæmpet dørbuffer sikrer bløde og slidstærke lukninger
  • Fås i en række bredder og højder
  • Pladsbesparende foldedøre – ideelle til brug i tilfælde af smalle passagebredder foran skabet
  • Bekvem håndtering – dørbetjening med minimal indsats
  • Dør-åbenspærresystem tillader nem og sikker fjernelse eller opbevaring af beholdere med begge hænder
  • Kontinuerlige dørstrimler til beskyttelse mod fastklemning på foldedørene giver maksimal beskyttelse under drift
  • Integrerede justeringshjælpemidler i skabsbunden sikrer en hurtig og effektiv kompensation for ujævne gulve på op til 10 mm
  • Fås med forskellige kombinationer af skuffer, højdejusterbare hylder og bundopsamlingsbeholdere til lækager
  • Brandmodstand på 90 minutter
  • Robust konstruktion og lang levetid – tredobbelt hængslet dør, krop lavet af pulverlakeret stålplade, sikkerhedselementer samlet uden for skabet for øget beskyttelse mod korrosion
  • Integrerede luftkanaler klar til tilslutning (DN 75) til teknisk udsugningssystem
  • Enhåndsbetjening til dobbeltdørs skabe
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 14470-1, TRGS 510
Konfiguration 3 x 75 kg stålpladehylder; 1 x 75 kg stålplade indsats; 1 x 33 L stålpladebrønd
Dimensioner (D x B x H) 616 x 1196 x 1968 mm
Dør stil Foldning
Til brug med (applikation) Opbevaring af brandfarlige farlige materialer
Bæreevne Hylder: 75 kg hver, Indsats: 75 kg, Sump: 33 L, Max belastning: 600 kg
Antal døre 2
Overfladebelægning Pulverlakeret
Vægt (metrisk) 462.5 kg
Farve Lysegrå
Materiale Stål
Produkttype Safety storage cabinet