Få mere at vide
Asecos™ S-PHOENIX-90 lysegrå sikkerhedsopbevaringsskabe med automatisk lukkende døre
Shop alle asecos produkter
Bæreevne:
6 stålpladeskuffer: 60 kg/29 L hver, Maksimal belastning: 600 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Optimalt udviklet dørteknologi for nem betjening
- Luftdæmpet dørbuffer sikrer bløde og slidstærke lukninger
- Fås i en række bredder og højder
- Pladsbesparende foldedøre – ideelle til brug i tilfælde af smalle passagebredder foran skabet
- Bekvem håndtering – dørbetjening med minimal indsats
- Kontinuerlige dørstrimler til beskyttelse mod fastklemning på foldedørene giver maksimal beskyttelse under drift
- Integrerede justeringshjælpemidler i skabsbunden sikrer en hurtig og effektiv kompensation for ujævne gulve på op til 10 mm
- Fås med forskellige kombinationer af skuffer, højdejusterbare hylder og bundopsamlingsbeholdere til lækager
- Brandmodstand på 90 minutter
- Robust konstruktion og lang levetid – tredobbelt hængslet dør, krop lavet af pulverlakeret stålplade, sikkerhedselementer samlet uden for skabet for øget beskyttelse mod korrosion
- Integrerede luftkanaler klar til tilslutning (DN 75) til teknisk udsugningssystem
- Nogle modeller med seriel automatisk dørlukning, som frigiver låste døre efter ca. 60 sekunder med et akustisk og visuelt signal inden lukning
- Enhåndsbetjening til dobbeltdørs skabe
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 14470-1, TRGS 510 |
| Konfiguration | 6 x 60 kg/29 L pulverlakerede stålpladeskuffer |
| Dimensioner (D x B x H) | 616 x 1196 x 1968 mm |
| Dør stil | Auto-luk |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring af brandfarlige farlige materialer |
| Bæreevne | 6 stålpladeskuffer: 60 kg/29 L hver, Maksimal belastning: 600 kg |
| Antal døre | 2 |
| Overfladebelægning | Pulverlakeret |
| Vægt (metrisk) | 527 kg |
| Farve | Lysegrå |
| Vis mere |