missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
S-Phenylmercapturic Acid-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | S-Phenylmercapturic Acid-d5 |
| CAS | 1331906-27-4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C11H8D5NO3S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | N-Acetyl-S-phenyl-D-cysteine-d5, N-Acetyl-3-(phenylthio)alanine-d5, NSC 17197-d5, SPMA-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO3S/c1-8(13)12-10(11(14)15)7-16-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)/t10-/m1/s1/i2D,3D,4D,5D,6D |
| SMIL | [2H]C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C(SC[C@@H](NC(C)=O)C(O)=O)=C1[2H] |
| IUPAC navn | (2S)-2-acetamido-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)sulfanylpropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 244.32 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?