Få mere at vide
(S)-Phenylephrin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30005340
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30005340 10 mg
30003737 100 mg
30004269 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30005340 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP32063010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 939-38-8
Molekylær formel C9 H13 N O2 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 203.67
Synonym Benzenemethanol, 3-hydroxy-α-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride (1:1), (αS)-, Benzenemethanol, 3-hydroxy-α-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride, (S)-, Benzenemethanol, 3-hydroxy-α-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride, (αS)- (9CI), Benzyl alcohol, m-hydroxy-α-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride, (+)- (8CI), (+)-Phenylephrine hydrochloride, (S)-Phenylephrine hydrochloride, (1S)-1-(3-Hydroxyphenyl)-2-(N-methylamino)ethanol hydrochloride, N-[(2S)-2-Hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)ethyl]-N-methylamine hydrochloride, (+)-m-Hydroxy-α-[(methylamino)methyl]benzyl alcohol hydrochloride, D-Phenylephedrine hydrochloride, (αS)-3-Hydroxy-α-[(methylamino)methyl]benzenemethanol Hydrochloride (1:1)
IUPAC navn 3-[(1S)-1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]phenol; hydrochlorid
SMIL Cl.CNC[C@@H](O)c1cccc(O)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-Phenylephrine Hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;/h2-5,9-12H,6H2,1H3;1H/t9-;/m1./s1
Formel vægt 203.0713
Procent renhed >95%