Få mere at vide
S-Phenylthioacetat, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | S-Phenyl thioacetate |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 1.124 g/mL |
| Kogepunkt | 99 °C til 100 °C (6 mmHg) |
| Flammepunkt | 79 °C (174 °F) |
| Lineær formel | CH3COSC6H5 |
| Brydningsindeks | 1.57 |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 152.21 |
| Procent renhed | 98% |
| Vis mere |