Få mere at vide
S-Phenyl-L-cystein, TRC
Artikelnummer. 30425664
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30425664 5 g
1 options
Artikelnummer. 30425664 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3196905G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale S-Phenyl-L-cysteine
CAS 34317-61-8
Molekylær formel C9 H11 N O2 S
Mængde 5 g
Synonym L-Cysteine','S-phenyl- (9CI','ACI), S-Phenyl-L-cysteine (ACI), (2R)-2-Amino-3-phenylsulfanylpropanoic acid, L-Alanine','3-(phenylthio)-, S-Phenylcysteine, 3-(Phenylthio)-L-alanine
InChI formel InChI=1S/C9H11NO2S/c10-8(9(11)12)6-13-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
SMIL N[C@@H](CSc1ccccc1)C(=O)O
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-phenylsulfanylpropansyre
Molekylvægt (g/mol) 197.25
Formel vægt 197.051