Få mere at vide
S-Phenyl-L-cystein, 97%
Artikelnummer. 15471148
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15471148 25 g 25g
15451148 1 g 1g
15461148 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15471148 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55031.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 34317-61-8 | C9H11NO2S | 197,252 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34317-61-8
Molekylær formel C9H11NO2S
Molekylvægt (g/mol) 197.252
MDL nummer MFCD01318758
InChI nøgle XYUBQWNJDIAEES-QMMMGPOBSA-N
Synonym s-phenyl-l-cysteine, beta-phenylcysteine, r-2-amino-3-phenylthio propanoic acid, s-phenylcysteine, h-cys phenyl-oh, l-cysteine, s-phenyl, 4-thia-l-homophenylalanine, 3-phenylthio-l-alanine, 2r-2-amino-3-phenylsulfanylpropanoic acid, 2r-2-amino-3-phenylthiopropanoic acid
PubChem CID 119462
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-phenylsulfanylpropansyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)SCC(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale S-Phenyl-L-cysteine
Smeltepunkt 200 °C (dekomponering)
Beilstein 2268203
Mængde 25 g
Formel vægt 197.25
Optisk rotation +10° (c=1,5 i 1 M NaOH)
Procent renhed 97%