missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

S-Phenyl Benzenethiosulfonate, TRC

Artikelnummer. 30420860
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30420860 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30420860 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3195955G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale S-Phenyl Benzenethiosulfonate
CAS 1212-08-4
Molekylær formel C12H10O2S2
Mængde 5 g
Synonym NSC 74657, Phenyl Benzenethiosulfonate, Phenyl Phenylthio Sulfone, S-Phenyl Benzenemonothiosulfonate, S-Phenyl Benzenethiosulfonate
InChI formel InChI=1S/C12H10O2S2/c13-16(14,12-9-5-2-6-10-12)15-11-7-3-1-4-8-11/h1-10H
SMIL O=S(=O)(Sc1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn benzenesulfonylsulfanylbenzene
Molekylvægt (g/mol) 250.34
Formel vægt 250.0122
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.