Få mere at vide
(S)-Phenoxybenzamine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-Phenoxybenzamine Hydrochloride |
| CAS | 32378-29-3 |
| Molekylær formel | C18H23Cl2NO |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (S)-N-(2-Chloroethyl)-N-(1-methyl-2-phenoxyethyl)benzenemethanamine Hydrochloride, (-)-N-Benzyl-N-(2-chloroethyl)-1-phenoxyisopropylamine Hydrochloride, (-)-Phenoxybenzamine Hydrochloride, l-Phenoxybenzamine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22ClNO.ClH/c1-16(15-21-18-10-6-3-7-11-18)20(13-12-19)14-17-8-4-2-5-9-17;/h2-11,16H,12-15H2,1H3;1H/t16-;/m0./s1 |
| SMIL | C[C@@H](COC1=CC=CC=C1)N(CCCl)CC2=CC=CC=C2.Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 340.29 |
| Formel vægt | 339.1157 |