Få mere at vide
(S)-Perillaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30377005
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30377005 500 mg
30386492 100 mg
30371300 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30377005 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE560003500MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18031-40-8
Molekylær formel C10H14O
Molekylvægt (g/mol) 150.21
Synonym (S)-4-(Prop-1-En-2-yl)cyclohex-1-enecarbaldehyde
IUPAC navn (4S)-4-prop-1-en-2-ylcyclohexen-1-carbaldehyd
SMIL CC(=C)[C@H]1CCC(=CC1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-Perillaldehyde
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H14O/c1-8(2)10-5-3-9(7-11)4-6-10/h3,7,10H,1,4-6H2,2H3/t10-/m1/s1
Formel vægt 150.1045