missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(S)-Patulin Methyl Ether, TRC

Artikelnummer. 30413305
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30413305 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30413305 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2065105MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (S)-Patulin Methyl Ether
CAS 123251-09-2
Molekylær formel C8H8O4
Mængde 5 mg
Synonym (S)-4-Methoxy-4H-furo[3,2-c]pyran-2(6H)-one, (S)-O-Methyl Patulin
InChI formel InChI=1S/C8H8O4/c1-10-8-5-4-7(9)12-6(5)2-3-11-8/h2,4,8H,3H2,1H3/t8-/m0/s1
SMIL CO[C@@H]1C2=CC(=O)OC2=CCO1
Molekylvægt (g/mol) 168.15
Formel vægt 168.0423
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.