missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(S)-Patulin Methyl Ether, TRC

Artikelnummer. 30421879
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30421879 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30421879 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP20651010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (S)-Patulin Methyl Ether
CAS 123251-09-2
Molekylær formel C8H8O4
Mængde 10 mg
Synonym (S)-4-Methoxy-4H-furo[3,2-c]pyran-2(6H)-one, (S)-O-Methyl Patulin
InChI formel InChI=1S/C8H8O4/c1-10-8-5-4-7(9)12-6(5)2-3-11-8/h2,4,8H,3H2,1H3/t8-/m0/s1
SMIL CO[C@@H]1C2=CC(=O)OC2=CCO1
Molekylvægt (g/mol) 168.15
Formel vægt 168.0423
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.