missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(S)-PA 824-d4 (Pretomanid-d4), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-PA 824-d4 (Pretomanid-d4) |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 0.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12F3N3O5/c15-14(16,17)25-10-3-1-9(2-4-10)7-23-11-5-19-6-12(20(21)22)18-13(19)24-8-11/h1-4,6,11H,5,7-8H2/t11-/m0/s1/i5D2,7D2 |
| Formel vægt | 363.098 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?