Få mere at vide
(S)-(+)-p-Toluensulfinamid, 98%
Artikelnummer. 15585926 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15585926 5 g 5g
15575926 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15585926 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 456800050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 188447-91-8 | C7H9NOS | 155,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 188447-91-8
Molekylær formel C7H9NOS
Molekylvægt (g/mol) 155.22
InChI nøgle YNJDSRPIGAUCEE-JTQLQIEISA-N
Synonym s-4-methylbenzenesulfinamide, s-+-p-toluenesulfinamide, s-4-methylbezenesulfinamide, s-p-toluenesulfinamide, s-4-toluenesulfinamide, benzenesulfinamide, 4-methyl-, s, pubchem9914, s-4-methyl-benzenesulfinic acid amide, s-+-p-tolylsulfinamide, s-4-methylbenzene-1-sulfinamide
PubChem CID 11116285
IUPAC navn 4-methylbenzensulfinamid
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-p-Toluenesulfinamide
Smeltepunkt 118,0 °C til 120,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Formel vægt 155.22
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(+)-p-Toluenesulfinamide, 98%, 99% ee
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.