missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
S-(p-Azidophenacyl)glutathione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | S-(p-Azidophenacyl)glutathione |
| CAS | 73322-71-1 |
| Molekylær formel | C18H22N6O7S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | N-[S-[2-(4-Azidophenyl)-2-oxoethyl]-N-L-γ-glutamyl-L-cysteinyl]-glycine, L-γ-Glutamyl-S-[2-(4-azidophenyl)-2-oxoethyl]-L-cysteinylglycine, S-(4-Azidophenacyl)-glutathione |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22N6O7S/c19-12(18(30)31)5-6-15(26)22-13(17(29)21-7-16(27)28)8-32-9-14(25)10-1-3-11(4-2-10)23-24-20/h1-4,12-13H,5-9,19H2,(H,21,29)(H,22,26)(H,27,28)(H,30,31)/t12-,13-/m0/s1 |
| SMIL | O=C(CSC[C@@H](C(NCC(O)=O)=O)NC(CC[C@H](N)C(O)=O)=O)C1=CC=C(N=[N+]=[N-])C=C1 |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-5-[[(2R)-3-[2-(4-azidophenyl)-2-oxoethyl]sulfanyl-1-(carboxymethylamino)-1-oxopropan-2-yl]amino]-5-oxopentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 466.47 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?