missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(S)-(-)-O-Desmethyl Carvedilol, TRC

Artikelnummer. 30364213
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30364213 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30364213 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2914851MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-O-Desmethyl Carvedilol
CAS 123372-13-4
Molekylær formel C23 H24 N2 O4
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C23H24N2O4/c26-16(14-24-12-13-28-21-10-4-3-9-20(21)27)15-29-22-11-5-8-19-23(22)17-6-1-2-7-18(17)25-19/h1-11,16,24-27H,12-15H2/t16-/m0/s1
SMIL O[C@@H](CNCCOc1ccccc1O)COc2cccc3[nH]c4ccccc4c23
IUPAC navn 2-[2-[[(2S)-3-(9H-carbazol-4-yloxy)-2-hydroxypropyl]amino]ethoxy]phenol
Molekylvægt (g/mol) 392.45
Formel vægt 392.1736
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.