Få mere at vide
(S)-O-Acetylmandelic Acid, TRC
Artikelnummer. 30317772
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30317772 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30317772 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA185960100MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-O-Acetylmandelic Acid
CAS 7322-88-5
Molekylær formel C10H10O4
Mængde 100 mg
Synonym (alphaS)-alpha-(Acetyloxy)benzeneacetic Acid, L-Mandelic Acid Acetate, (2S)-2-Acetyloxy-2-phenylacetic Acid, (S)-(+)-O-Acetyl-L-mandelic Acid, (S)-2-Acetoxy-2-phenylacetic Acid, (S)-O-Acetylmandelic Acid, L-(+)-O-Acetylmandelic Acid, L-O-Acetylmandelic Acid, S-Acetylmandelic Acid
InChI formel InChI=1S/C10H10O4/c1-7(11)14-9(10(12)13)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9H,1H3,(H,12,13)/t9-/m0/s1
SMIL CC(=O)O[C@H](C(=O)O)c1ccccc1
IUPAC navn (2S)-2-acetyloxy-2-phenylacetic acid
Molekylvægt (g/mol) 194.18
Formel vægt 194.0579