Få mere at vide
(S)-(+)-O-Acetylmandelic acid, 99%
Artikelnummer. 15463068
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15463068 5 g 5g
15453068 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15463068 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56567.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7322-88-5 | C10H10O4 | 194.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7322-88-5
Molekylær formel C10H10O4
Molekylvægt (g/mol) 194.19
MDL nummer MFCD00064215,MFCD00662355,MFCD00004249
InChI nøgle OBCUSTCTKLTMBX-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-2-acetoxy-2-phenylacetic acid, +-o-acetyl-l-mandelic acid, s-+-alpha-acetoxyphenylacetic acid, s-acetylmandelic acid, 2s-2-acetyloxy-2-phenylacetic acid, s-o-acetylmandelic acid, mandelic acid, acetate, l, unii-0n6kt18k98, l-+-o-acetylmandelic acid, s-+-o-acetyl-l-mandelic acid
PubChem CID 6923379
SMIL CC(=O)OC(C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-O-Acetylmandelic acid
Smeltepunkt 97°C to 100°C
Mængde 5 g
Beilstein 2694109
Optisk rotation +153° (c=2 in Acetone)
IUPAC navn (2S)-2-acetyloxy-2-phenyleddikesyre
Formel vægt 194.19
Procent renhed 99%