Få mere at vide
(S)-Norfluoxetine-d5 (Phenyl-d5), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-Norfluoxetine-d5 (Phenyl-d5) |
| CAS | 1217770-71-2 |
| Molekylær formel | C16H11D5F3NO |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (γS)-γ-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy](benzene-d5)propanamine, (S)-3-(4-Trifluoromethylphenoxy)-3-(phenyl-d5)propylamine, Seproxetine-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16F3NO/c17-16(18,19)13-6-8-14(9-7-13)21-15(10-11-20)12-4-2-1-3-5-12/h1-9,15H,10-11,20H2/t15-/m0/s1/i1D,2D,3D,4D,5D |
| SMIL | NCC[C@H](OC1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1)C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H] |
| Molekylvægt (g/mol) | 300.33 |
| Formel vægt | 300.1498 |