missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(S)-(-)-Nor Verapamil Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30420383
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30420383 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30420383 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN8774911MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-Norverapamil Hydrochloride
CAS 147158-72-3
Molekylær formel C26 H36 N2 O4 . Cl H
Mængde 1 mg
Synonym Benzeneacetonitrile','α-[3-[[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]amino]propyl]-3,4-dimethoxy-α-(1-methylethyl)-','monohydrochloride','(αS)- (9CI), Benzeneacetonitrile','α-[3-[[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]amino]propyl]-3,4-dimethoxy-α-(1-methylethyl)-','monohydrochloride','(S)-, (S)-Norverapamil hydrochloride, LU 48856, (S)-(-)-Nor Verapamil Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C26H36N2O4.ClH/c1-19(2)26(18-27,21-9-11-23(30-4)25(17-21)32-6)13-7-14-28-15-12-20-8-10-22(29-3)24(16-20)31-5;/h8-11,16-17,19,28H,7,12-15H2,1-6H3;1H/t26-;/m0./s1
SMIL Cl.COc1ccc(CCNCCC[C@](C#N)(C(C)C)c2ccc(OC)c(OC)c2)cc1OC
IUPAC navn (2S)-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethylamino]-2-propan-2-ylpentanenitrile;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 477.04
Formel vægt 476.2442
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.