Få mere at vide
S-Nitroso-N-propionyl-D,L-penicillamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | S-Nitroso-N-propionyl-D,L-penicillamine |
| CAS | 225233-98-7 |
| Molekylær formel | C8 H14 N2 O4 S |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14N2O4S/c1-4-5(11)9-6(7(12)13)8(2,3)15-10-14/h6H,4H2,1-3H3,(H,9,11)(H,12,13) |
| SMIL | CCC(=O)NC(C(=O)O)C(C)(C)SN=O |
| IUPAC navn | 3-methyl-3-nitrososulfanyl-2-(propanoylamino)butanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 234.27 |
| Formel vægt | 234.0674 |