missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

S-Nitroso-N-acetyl-D,L-penicillamine, TRC

Artikelnummer. 30477129
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30477129 25 mg
30474871 50 mg
30476505 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30477129 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN52250025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 67776-06-1
Molekylær formel C7 H12 N2 O4 S
Molekylvægt (g/mol) 220.25
Synonym Valine, N-acetyl-3-(nitrosothio)- (9CI, ACI), DL-Valine, N-acetyl-3-(nitrosothio)- (ZCI), N-Acetyl-3-(nitrosothio)valine (ACI), 2-Acetamido-3-methyl-3-(nitrosothio)butanoic acid, N-Acetyl-S-nitroso-DL-penicillamine, N-Acetyl-S-nitrosopenicillamine, S-Nitroso-N-acetyl-DL-penicillamine, S-Nitrosoacetylpenicillamine, SNAP, SNAP (amino acid), 2-Acetamido-3-methyl-3-nitrososulfanyl-butanoic acid, N-Acetyl-3-(nitrosothio)-DL-valine
IUPAC navn 2-acetamido-3-methyl-3-nitrososulfanylbutanoic acid
SMIL CC(=O)NC(C(=O)O)C(C)(C)SN=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale S-Nitroso-N-acetyl-D,L-penicillamine
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C7H12N2O4S/c1-4(10)8-5(6(11)12)7(2,3)14-9-13/h5H,1-3H3,(H,8,10)(H,11,12)
Formel vægt 220.0518
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.