Få mere at vide
S-Nitroso-N-acetyl-D,L-penicillamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | S-Nitroso-N-acetyl-D,L-penicillamine |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12N2O4S/c1-4(10)8-5(6(11)12)7(2,3)14-9-13/h5H,1-3H3,(H,8,10)(H,11,12) |
| Formel vægt | 220.0518 |