Få mere at vide
S-Nitroso-L-glutathione (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Neat |
| Molekylær formel | C10H16N4O7S |
| Molekylvægt (g/mol) | 336.32 |
| InChI nøgle | HYHSBSXUHZOYLX-WDSKDSINSA-N |
| SMIL | N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSN=O)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-4-{[(1R)-1-[(carboxymethyl)carbamoyl]-2-(nitrososulfanyl)ethyl]carbamoyl}butanoic acid |
| Mængde | 50 mg |
| Referencer | Thompson, C., et al.: Toxicol., App. Pharmacol., 233, 355 (2008), |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |