Få mere at vide
(S)-(-)-Nikotin, TRC
Artikelnummer. 17927159
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
100 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17927159 25 mL
17987749 5 mL
17909269 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17927159 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN41245025ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54-11-5
Molekylær formel C10 H14 N2
Molekylvægt (g/mol) 162.23
Synonym Nicotine (8CI), Pyridine, 3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-, (S)-, 3-[(2S)-1-Methyl-2-pyrrolidinyl]pyridine, (-)-(S)-Nicotine, (-)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidyl)pyridine, (-)-Nicotine, (-)-β-Pyridyl-α-N-methylpyrrolidine, (S)-(-)-Nicotine, (S)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine, (S)-Nicotine, Exodus, Flux Maag, Habitrol, L-Nicotine, NSC 5065, Nicabate, Nicoderm, Nicolan, Niconil, Nicopatch, Nicorette, Nicotell TTS, Nicotin, Nicotinell, Nicotrol, Nikofrenon, Niquitin, Tabazur, XL All Insecticide, l-Nicotine
IUPAC navn 3-[(2S)-1-methylpyrrolidin-2-yl]pyridin
SMIL CN1CCC[C@H]1c2cccnc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nicotine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mL
InChI formel InChI=1S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/t10-/m0/s1
Formel vægt 162.1157
Procent renhed >95%