missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(S)-(-)-Nicotine Mono Tartrate, TRC

Artikelnummer. 30475215
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30475215 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30475215 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN412455500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (-)-Nicotine Mono Tartrate
CAS 6550-19-2
Molekylær formel C10 H14 N2 . C4 H6 O6
Mængde 500 mg
Synonym 3-[(2S)-1-Methyl-2-pyrrolidinyl]pyridine (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), Nicotine tartrate (1:1), (S)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), (-)-Nicotine bitartrate, Nicotine d-bitartrate, Nicotine hydrotartrate, Nicotine tartrate, S-(-)-Nicotine D-Monotartrate
InChI formel InChI=1S/C10H14N2.C4H6O6/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t10-;1-,2-/m01/s1
SMIL CN1CCC[C@H]1c2cccnc2.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid;3-[(2S)-1-methylpyrrolidin-2-yl]pyridine
Molekylvægt (g/mol) 312.32
Formel vægt 312.1321
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.