Få mere at vide
(S)-Nicotine-d3 N-Beta-D-Glucuronide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-Nicotine-d3 N-b-D-Glucuronide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22N2O6/c1-17-6-3-5-10(17)9-4-2-7-18(8-9)15-13(21)11(19)12(20)14(24-15)16(22)23/h2,4,7-8,10-15,19-21H,3,5-6H2,1H3/t10?,11-,12-,13+,14-,15+/m0/s1/i1D3 |
| Formel vægt | 341.17 |
| Procent renhed | >95% |