Få mere at vide
(S)-(-)-Nikotin, 98+%
Artikelnummer. 11429563
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11429563 500 g 500g
11409563 25 g 25g
11419563 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11429563 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12398.36
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
L-Nikotin, CAS # 54-11-5, har i laboratoriestudier vist sig at lindre rygevaner. Det er også kendt som 3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)pyridin eller (S)-(-)-nikotin. | CAS: 54-11-5 | C10H14N2 | 162,236 g/mol
(S)-(-)-Nikotin bruges som et terapeutisk middel til at eliminere rygning med den skade, det gør på helbredet. Det er meget udbredt som et lægemiddel til at forbedre hukommelsen eller andre kognitionsfunktioner, hvilket er næst efter koffein. Lavere niveauer af nikotin givet i form af tyggegummi kan hjælpe med at eliminere rygning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
• L-Nikotin er et naturligt forekommende alkaloid i natskyggefamilien af planter
• Det er også kendt som 3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)pyridin eller (S)-(-)-nikotin
Anvendelser
•L-nikotin har i undersøgelser vist sig at lindre rygevaner
• Det har også vist sig at forbedre kognitive funktioner såsom hukommelse
• Undersøgelser viser, at lavere niveauer af nikotin i form af tyggegummi også kan hjælpe med at fjerne rygevaner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54-11-5
Molekylær formel C10H14N2
MDL nummer MFCD00006369
InChI nøgle SNICXCGAKADSCV-JTQLQIEISA-N
Synonym nicotine, l-nicotine, --nicotine, s-nicotine, habitrol, s-3-1-methylpyrrolidin-2-yl pyridine, nicoderm, nicotrol, s---nicotine, nicoderm cq
PubChem CID 89594
ChEBI CHEBI:17688
IUPAC navn 3-[(2S)-1-methylpyrrolidin-2-yl]pyridin
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-Nicotine
Smeltepunkt °C to 79°C
Tæthed 1.017
Kogepunkt 245°C to 248°C
Flammepunkt 101°C
Analyseprocentområde 98+%
Brydningsindeks 1.5265
Mængde 500 g
FN nummer UN1654
Beilstein 82109
Følsomhed Air and light sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,6524
Opløselighedsinformation Miscible with water,alcohol,ether and light petroleum.
SMIL CN1CCC[C@H]1C1=CC=CN=C1
Molekylvægt (g/mol) 162.24
Formel vægt 162.24
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske